Learn More
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified
Code produit. p-7075926
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
1mL
5mL
Code produit. 11612149
Marque: Gibco™ A1413301
Forme soluble de membrane basale extraite de tumeurs murines Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Elle est exempte de virus, notamment le virus de la lactico-déshydrogénase (LDEV) parfois présent dans ce type de préparation.
  • Utilisé couramment pour l’adhérence et la maintenance des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh)
  • Les CSE humaines ont des besoins d’adhérence et de maintenance spécifiques, et certains lots d’extraits de membranes basales ne constituent pas un support adéquat
  • La matrice de membrane basale Geltrex™ qualifiée CSEh à facteur de croissance réduit a été testée pour sa capacité à favoriser la croissance et la pluripotence des cellules CSEh, réduisant ainsi la nécessité de tester de multiples lots
  • Des procédés de fabrication uniformes permettent de garantir une concentration en protéines moyenne de 15 mg/ml avec très peu de variation entre les lots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches pluripotentes induites (CSPi) humaines, cellules épithéliales primaires, cellules endothéliales, cellules musculaires lisses
Classification Facteur de croissance réduit
Concentration 12 à 18 mg/ml
Forme Congelé
Type de produit Matrice de membrane basale
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sans additif Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Niveau d’endotoxines Faible
Format Tube(s)
Pureté ou qualité Qualité pour culture cellulaire
Espèces Souris
Contenu et stockage La matrice qualifiée CSEh sans LDEV Geltrex™ est fournie en tant que solution de protéines stérile dans des flacons de 1 ml.
Conserver entre -20°C et -80°C.
La matrice Geltrex™ est stable pendant 18 mois à compter de la date de fabrication lorsqu’elle est correctement stockée.
Culture Type Culture de cellules adhérentes
Mostrar más Mostrar menos
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado