Learn More
Gibco™ Trypsine-EDTA (0,25 %), rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919330
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11560626
Marque: Gibco™ 25200056
Composée de poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin
En raison de son pouvoir digestif, la trypsine est souvent utilisée pour la dissociation des cellules, le passage des cultures cellulaires de routine, et la dissociation de tissus primaires. La concentration de trypsine requise pour la dissociation varie avec le type de cellule et les exigences expérimentales.
  • Les solutions sont testées afin que leur pH, leur osmolalité, leur stérilité et leurs performances soient vérifiés
  • Les matières premières sont soumises à une vérification de l’absence d’irradiation électronique et d’endotoxine, PPV, PCV 1/2, de contamination par mycoplasme, bactérienne, fongique et virale, ainsi qu’à de multiples essais d’activité, à l’analyse des cendres et de l’humidité
  • La traçabilité documentée disponible comprend la traçabilité du lot, les certificats d’origine animale, les analyses de lots, les certificats d’irradiation, un résumé de l’inactivation virale et la transparence de la chaîne d’approvisionnement
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chélateurs EDTA
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à -20°C
Conditions d’expédition : Glace
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Rouge de phénol, EDTA
Osmolalité 270 à 320 mOsm / kg
pH 7,2 à 8
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Glace
Source Origine animale
Testé pour Dosage biologique in vitro
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • TRYPSIN 0.25% EDTA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: trypsin
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.