Learn More
Gibco™ Tryptone Bacto™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
10 kg
Conditionnement:
1 pièce
2kg
500g
Description
- Tryptone Bacto est un produit de digestion pancréatique de la caséine d’origine animale (OA)
- Il est inclus dans les applications manuelles de méthodes standard et répertorié dans la section Réactifs de la pharmacopée américaine comme étant conforme aux spécifications d’un produit de digestion pancréatique de la caséine, un composant de la plupart des milieux répertoriés
- Le profil nutritionnel de ce complément est unique de par la gamme de nutriments qu’il fournit
- Les clients ont utilisé ce supplément dans les applications de fermentation et ont montré qu’il soutient avec succès la croissance de nombreuses espèces bactériennes lors de la production de vaccins pour la santé animale
- Ceci inclut les espèces d’Escherichia coli, de Fusobacterium et d’Agrobacterium lorsqu’elles sont utilisées avec l’extrait de levure de Bacto
- À conserver au frais et au sec, dans des récipients bien scellés, entre 2°C et 25°C
Caractéristiques :
- Produit de digestion pancréatique de la caséine
- Conçu lors de la recherche d’une peptone particulièrement adaptée à l’élaboration de l’indole par les bactéries
- Complément alimentaire d’origine animale
Applications de tryptone Bacto :
- Fonctionne bien dans les applications de fermentation
- Utilisation avec des organismes courants tels qu’Escherichia coli, ainsi que des organismes plus rares tels que la diatomée Nitzschia laevis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | LUO |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Forme | Déshydraté |
| Type de produit | Milieux bactériens |
| Format | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Milieux de culture déshydratés |
| Gamme de produits | Bacto |
| Quantité | 500 g |
| Source | Origine animale |