Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Sigma™
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage courant et absorber les débordements en salle blanche ISO classe 6 ou supérieures. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Sigma™ offrent une résistance et une absorbance optimales et sont utiles dans une multitude d’environnements.
BioClean™ Surchaussures CPE
Les surchaussures jetables BioClean™ CPE sont un choix économique combinant de très faibles niveaux d’excrétion de particules et une résistance exceptionnelle. Leur fabrication robuste signifie qu’elles sont durables et résistantes aux déchirures et aux abrasions.
Texwipe™ Écouvillons de série en polyester Alpha™
La tête en maille de polyester blanchi en salle blanche fournit un support neutre pour l’échantillon prélevé en raison de son degré élevé de propreté. Les écouvillons Texwipe™ Alpha™ sont largement recommandés pour l’échantillonnage de surface et les travaux de validation de nettoyage.
Fisherbrand™ Tapis collants pour environnements contrôlés
Ces tapis autocollants sont parfaits pour une utilisation dans les salles blanches de l’industrie électronique, de l’industrie pharmaceutique, des hôpitaux, des laboratoires et des industries agroalimentaires pour le maintien d’un environnement critique propre
Fisherbrand™ Tapis d’entrée adhésifs
Capture les saletés, poussières et bactéries contaminantes avant qu’elles n’envahissent les salles blanches
Mutexil™ Surchaussures de protection
Les surchaussures de protection Mutexil™ offrent une vaste gamme d’options et de constructions, parmi des versions adhérentes, antidérapantes, résistantes aux liquides, en PP et PEC.
Micronova™ Stylos et marqueurs pour salle blanche
Les stylos et marqueurs pour salles blanches sont dotés d’une encre à base d’alcool à séchage rapide, permanente et non toxique, résistante à la décoloration et à l’eau. Écrivez sur des consommables jetables, des surfaces froides ou humides ou des sacs en plastique. Ne bavera pas sur du verre, du métal ou de la porcelaine réutilisable, mais peut être frotté
Contec™ Écouvillons en coton CONSTIX™
Fabriqués avec les fibres de coton discontinues les plus longues et un simple liant de méthylcellulose. Les écouvillons en coton Contec™ CONSTIX™ génèrent de très faibles niveaux de résidus, de particules et de fibres extractibles.
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech™ G3 NxT™
Les gants ambidextres nitrile Kimtech™ G3 NxT™ sont des gants non stériles pour salle blanche sans latex ni silicone pour des applications délicates. La finition lisse, avec des bouts de doigts texturés et un matériau dissipateur d’électricité statique, assure un contrôle rigoureux de la contamination.
Texwipe™ Lingettes sèches TechniCloth™ non tissées, ISO classe 6/7
Pour applications de classe ISO 6 et 7
Berkshire™ 670 lingettes pour salle blanche Durx™
Pour les applications de classe à salle blanche ISO 5 à 8 (100 à 100000)
Kimberly-Clark Professional™ Masque facial de style poche certifié Kimtech™ M3
Masques faciaux de style poche conçus pour faciliter la respiration, avec un dispositif de protection et un joint uniforme pour maintenir une vision claire. Les masques s’adaptent de manière sûre pour réduire la contamination. Ils sont fabriqués en tissu BiCoSof™ et conviennent à une utilisation dans les salles blanches de classe ISO 3 ou supérieure.
Ansell™ Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-300
Conforme à la norme ASTM D 3577, type II. Les gants en nitrile verts Ansell™ TouchNTuff™ série 93-300 sont parfaits pour une utilisation dans la fabrication d’appareils électroniques et de semi-conducteurs, ainsi que dans les tests de laboratoire.
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip
Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.
DuPont™ Charlotte stérile Tyvek™ IsoClean™ avec bandeau élastique
Traitée en salle blanche pour une propreté maximisée et pré-stérilisée par irradiation aux rayons gamma. La charlotte stérile DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ avec bandeau élastique protège contre les particules, les microorganismes, les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux. Respirante et peu pelucheuse.
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Theta™
Offrent des lingettes économiques et absorbantes pour des utilisations de nettoyage générales. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Theta™ sont fabriquées en cellulose / polyester non tissé léger. Elles sont un bon compromis entre la durabilité et le pouvoir absorbant.
Texwipe™ Lingettes en polypropylène présaturées Polysat™
Pour les applications de classes ISO 6 et 7
Kimberly-Clark Professional™ Gants de forme anatomique stériles en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™, gris
Les gants de forme anatomique stériles en nitrile Kimtech™ G3 Sterling™ sont des gants pour salle blanche certifiés EPI de catégorie III convenant à un grand nombre d'applications délicates.
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Nitramax™
Protègent entièrement le bras. Les gants stériles en nitrile Nitritex™ BioClean Nitramax™ sont des gants jetables sans latex à longueur d’épaule qui offrent confort, propriétés antistatiques et résistance à une gamme de produits chimiques.
Texwipe™ Écouvillon Texwipe™ Low TOC Alpha™
Assure des tolérances précises et constantes sans utiliser d’adhésifs pour des performances supérieures. Les écouvillons à faible teneur en COT Texwipe™ Alpha™ sont nettoyés au moyen d’un procédé exclusif pour assurer leur adéquation avec l’analyse du carbone organique total (COT) lors du protocole de validation du nettoyage.
Micronova™ Stylos pour salles blanches
Encre à faible teneur en sodium
Kimberly-Clark Professional™ Surbottes stériles avec semelle antidérapante Kimtech™ A5
Surbottes pour salle blanche stériles avec semelles antidérapantes et technologie innovante Clean-Don™ pour l’enfilage aseptique. Convient pour les salles blanches stériles selon la norme ISO 5 classe A des BPF de l’UE, les surbottes sont emballées sous vide et fabriquées dans un tissu léger et respirant.
Texwipe™ Lingettes en polyester AlphaWipe™
Pour les applications de classe ISO 5 à 6
Micronova™ Sacs pour déchets dangereux
Ces sacs pour déchets dangereux en PEBD à faible densité sont conçus pour contenir des déchets biomédicaux et dangereux dans des environnements aseptiques et contrôlés.
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Absorbond™
Sans adhésif afin d’éviter toute contamination
Ansell Gants Nitrilite™ Silky Ultra-Clean Edmont™
Conçus pour offrir un plus grand confort, une meilleure dextérité et un port prolongé. Les gants Ansell Edmont™ Nitrilite™ Silky Ultra-Clean sont idéaux pour toutes les applications électro-sensibles, qui exigent un très haut niveau de propreté et nécessitent de faibles taux de particules et de matières extractibles, telles que la fabrication de disques durs, semi-conducteurs, écrans plats et dispositifs électriques.
Berkshire™ 120 lingettes pour salle blanche Gamma Wipe™
Pour une utilisation dans des applications de classe ISO 4 (classe 10). Offre un niveau élevé de propreté, de résistance à l’abrasion et de compatibilité chimique requis pour le nettoyage des environnements de traitement stériles critiques.
Texwipe™ AlphaMop™
Système de serpillère plate pour un nettoyage facile et efficace des sols, des murs et des plafonds
Buerkle™ Seau de contrôle Close-it™
Évitez toute perte d’échantillon grâce à ces étiquettes de scellage adhésives. Les étiquettes de scellage et de contrôle Buerkle™ Close-it™ ont été mises au point pour prévenir la perte d’échantillon à travers les trous créés par les lances d’échantillonnage. Ces étiquettes présentent une structure en sandwich (aluminium / papier) et scellent hermétiquement les conteneurs (étanches à la vapeur).
Contec™ Lingettes Polynit™
Nettoient les surfaces des produits et des outils de traitement. Les lingettes Contec™ Polynit™ sont une option durable pour les environnements de classe ISO 5.