Learn More
Texwipe™ Écouvillon Texwipe™ Low TOC Alpha™
Assure des tolérances précises et constantes sans utiliser d’adhésifs pour des performances supérieures. Les écouvillons à faible teneur en COT Texwipe™ Alpha™ sont nettoyés au moyen d’un procédé exclusif pour assurer leur adéquation avec l’analyse du carbone organique total (COT) lors du protocole de validation du nettoyage.
1660.00€ - 2160.00€
Spécification
Couleur de la poignée | Vert clair |
---|---|
Type d’adhésif | Thermique |
Matériau de la poignée | Polypropylène |
Matériau de la pointe | Polyester maillé Alpha™ |
Code produit | Marque | Structure | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Structure | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13143743
|
Texwipe™
TX761K |
Spatule à tête flexible, longue poignée | 162,3mm | Long manche |
1660.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12373775
|
Texwipe™
TX714K |
Spatule à tête plate, long manche facile à saisir | 127,5mm | Échantillonnage |
2160.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Assure des tolérances précises et constantes sans utiliser d’adhésifs pour des performances supérieures.Les écouvillons à faible teneur en COT Texwipe™ Alpha™ sont nettoyés au moyen d’un procédé exclusif pour assurer leur adéquation avec l’analyse du carbone organique total (COT) lors du protocole de validation du nettoyage.
- Certifié ; nettoyé à un niveau de COT < 50 μg/l qui garantit la cohérence dans la contribution de fond de l’écouvillon
- Idéal pour une utilisation dans la validation du nettoyage des équipements utilisés pour la fabrication d’API, d’excipients et de médicaments
- La tête en polyester double couche à double tricot offre d’excellents taux de récupération en piégeant les échantillons dans une structure en tricot sans adhérer à l’échantillon, ce qui permet une libération complète dans le diluant
- La grande tête sur un manche rigide et détachable offre un support ferme pour l’échantillonnage de vastes zones et de surfaces planes et permet de placer la tête dans le flacon avec une manipulation et une contamination minimales
- La poignée en polypropylène à 100 % garantit l’absence de contaminants supplémentaires et offre une excellente résistance aux produits chimiques
- Aucune interférence de fond provenant d’autres contaminants
- Autoclavables pour une utilisation dans des environnements et pour des processus stériles
Spécification
Vert clair | |
Thermique | |
Polypropylène | |
Polyester maillé Alpha™ |