Learn More
Texwipe™ Lingettes sèches TechniCloth™ non tissées, ISO classe 6/7
Pour applications de classe ISO 6 et 7
40.44€ - 703.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes sèches TechniCloth™ |
---|---|
Matériau | Polyester Cellulose |
Autoclavable | Autoclavable |
Poids de base | 69 |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15634987
|
Texwipe™
TX606 |
6 x 6 in (15,24 x 15,24 cm) |
672.00€
6000 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15654987
|
Texwipe™
TX612 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) |
464.00€
1500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15624987
|
Texwipe™
TX604 |
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) |
703.00€
12000 pièces |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15644987
|
Texwipe™
TX609 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
437.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11515345
|
Texwipe™
TX609 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | N/A | |||||||
Description
Pour les applications de classes ISO 6 et 7
Les lingettes non tissées économiques à usage unique fabriquées à partir d’un mélange de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester combinent l’absorbance de la fibre naturelle avec la propreté et la résistance de la fibre synthétique.
- Le procédé hydroentangle utilise des jets d’eau pour mélanger les fibres, éliminant ainsi le besoin de liants chimiques
- Offrent une excellente résistance bidirectionnelle et des niveaux d’extraction de solvants très faibles
- Offre une résistance supérieure aux conditions humides et sèches, une compatibilité avec les solvants et une résistance aux acides
- Ne rayera pas ou n’abrasera pas les composants de précision délicats
Informations sur la commande
Disponibles sous forme de lingettes sèches ou dans un CleanPak™ présaturé avec 70 % d’alcool isopropylique. Poids de base : 67 g/m2.
Spécification
Lingettes sèches TechniCloth™ | |
Autoclavable | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
Polyester Cellulose | |
69 | |
Conçu pour l'essuyage à usage général où l'économie et la propreté sont d'une importance cruciale, idéal pour les applications où un pouvoir d'absorption élevé et une faible quantité d'extractibles sont des considérations primordiales. |