Learn More
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Nitramax™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
1552.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- Résistent à une large gamme de produits chimiques
- Le gant de longueur d’épaulement (600 mm/24 po) permet de protéger entièrement le bras
- Sans poudre ni latex
- Excellentes propriétés antistatiques
- Manchette à bord roulé
- Emballage EasyTear™ non particulier
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Finition externe | Texturé |
Qualité | BPF de l'UE, classe A |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | 7 |