Learn More
Contec™ Lingettes Polynit™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
75/boîte, 10 boîtes/carton (empilées à plat)
Sac de 150 lingettes, empilées
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
1 pièce
1200 pièces
150 pièces
Description
- Pour un nettoyage polyvalent dans les environnements de classe ISO 5 (FED-STD-209E classe 100/M3,5)
- Idéales pour essuyer les surfaces extérieures des produits et nettoyer les surfaces intérieures des outils de traitement ou d’autres équipements
Informations sur la commande
Blanchissage et emballage en salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 4 Disponibles stériles conformément à la norme AAMI / ISO (méthode I) avec un niveau garanti de stérilité de 10-6. Conditionnées dans des sachets extérieurs pelables avec des sachets intérieurs à déchirement linéaire.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Polynit™ Lingettes |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Matériau | Polyester |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Classe ISO 5 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |