Learn More
DuPont™ Charlotte stérile Tyvek™ IsoClean™ avec bandeau élastique
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
330.61 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Taille : Universel
Description
- Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma.
- Bandeau élastique.
- Taille unique, s'adapte à la plupart des morphologies
- Disponible en blanc
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Type de produit | Bonnet |
Dimensions | Universel |
Matériau | PEHD Flashspun Tyvek™ |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Modèle | D15466053 |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | ISO 11137-1, EPP catégorie 1 |
Type d’emballage | Conditionnement individuel |
Quantité | 250/boîte |
Afficher plus |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.