Learn More
Texwipe™ Lingettes en polypropylène présaturées Polysat™
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
11 x 7 in (27,9 x 17,7 cm)
11 x 9 in (28 x 23 cm)
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité d’emballage:
1 200/Carton
1000/Carton
480/Paquet
800/Carton
Conditionnement:
1000 pièces
1200 pièces
480 pièces
Description
- Fabriqué à partir d’un substrat en polypropylène fondu-soufflé 100 % doux
- présaturée avec 70 % d’alcool isopropylique / 30 % de solution d’eau déionisée
- Faible génération de particules et faibles niveaux de solvants extractibles
Informations sur la commande
Disponible dans un emballage pratique dans un FlexPack refermable™ ou en conditionné en vrac dans un sac refermable facile à transporter.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pré-humidifiées PolySat™ |
| Longueur (impériale) | 11 in |
| Longueur (métrique) | 27,9 |
| Largeur (impériale) | 11 in |
| Largeur (métrique) | 22,8 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Poids de base | 35 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Dimensions (L x l) | 11 x 9 in (28 x 23 cm) |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour le nettoyage des équipements et autres surfaces environnementales pendant et après le flux de production, convient pour essuyer l'extérieur des équipements de production dans des environnements contrôlés. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: isopropanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur