Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Surbottes stériles avec semelle antidérapante Kimtech™ A5
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
396.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S, M
Taille unique
Description
- Conviennent aux salles blanches répondant aux exigences de la classe ISO 5 ou supérieure
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma au niveau garanti de stérilité 10-6
- Toucher rappelant celui du tissu
- Coutures élastiques liées tunnellisées
- Conditionnement triple
- Sans latex
Certifications
Marquage CE, Catégorie III PPE
Spécification
Dimensions | Taille unique |
Matériau | Polypropylène |
Latex Free | Oui |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Sterile |
Type de bouchon | Élastique |
Quantité d’emballage | 100 Pairs/Cs. |
Type d’emballage | Triple Bagged, Vacuum Packed |
Type de produit | Controlled Environments Boot Covers |