Learn More
Ansell™ Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-300
Conforme à la norme ASTM D 3577, type II. Les gants en nitrile verts Ansell™ TouchNTuff™ série 93-300 sont parfaits pour une utilisation lors de la fabrication d’appareils électroniques et de semi-conducteurs, ainsi lors des tests en laboratoire.
32.06€ - 577.00€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Certifications/Conformité | Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Latex Free | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15271578
|
Ansell™
93-300_6.5-7 |
6.5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15294698
|
Ansell™
93-300_9.5-10 |
10 | N/A | N/A | N/A | |||||
15281578
|
Ansell™
93-300_7.5-8 |
7.5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15254698
![]() |
Ansell™
93300080 |
M |
577.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15284698
![]() |
Ansell™
93300100 |
XL |
577.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15291578
|
Ansell™
93-300_8.5-9 |
8.5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15201588
|
Ansell™
93-300_9.5-10 |
9.5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15274698
![]() |
Ansell™
93300090 |
L |
577.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15366195
![]() |
Ansell™
93300070 |
S |
577.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Offre la protection la plus élevée pour une large gamme de produits chimiques que tout autre gant en nitrile à usage unique
- Offre au porteur un niveau élevé de confort et une protection accrue dans l’avant-bras (manchette plus longue)
- Fabriqués en nitrile, offrant trois fois la résistance aux perforations des gants en latex standard
- Fabriqués sans protéines de latex de caoutchouc naturel, le gant peut être porté en toute confiance par les porteurs sensibles au latex (type l)
- Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 5 ou supérieure
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
Oui | |
0.12 mm | |
For blending of liquids, filtration processes, vaccines injectables operations etc. |
Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II | |
Nitrile | |
Gants | |
Bouts des doigts texturés | |
Splash and high puncture resistance |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-300