Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester AlphaWipe™
Pour les applications de classe ISO 5 à 6
69.00€ - 84.90€
Spécification
Type de produit | Lingettes AlphaLite™ |
---|---|
Longueur (impériale) | 9 in |
Longueur (métrique) | 22,9 cm x 22,9 cm |
Largeur (impériale) | 9 in |
Largeur (métrique) | 22,9 cm |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11545355
|
Texwipe™
TX1008B |
150 lingettes/boîte. Conditionnées en vrac |
84.90€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15782386
|
Texwipe™
TX1008 |
150 lingettes/boîte. |
69.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Applications ISO de classe 5 à 6
- Lingette tricotée légère 100 % en polyester à filaments continus
- Excellent choix économique pour l’essuyage
- Lavé en salle blanche pour les niveaux de contamination les plus bas
- Un contrôle des déversements supérieur et des propriétés de nettoyage générales
Informations sur la commande
Disponibles empilées ou conditionnées en vrac avec deux sacs intérieurs de 75 lingettes. Poids de base : 121 g/m2.
Spécification
Lingettes AlphaLite™ | |
22,9 cm x 22,9 cm | |
22,9 cm | |
121 | |
Tricoté | |
Salle blanche |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Texwipe™ Lingettes en polyester AlphaWipe™