Learn More
Ansell Gants Nitrilite™ Silky Ultra-Clean Edmont™
Conçus pour offrir un plus grand confort, une meilleure dextérité et un port prolongé. Les gants Ansell Edmont™ Nitrilite™ Silky Ultra-Clean sont idéaux pour toutes les applications électro-sensibles, qui exigent un très haut niveau de propreté et nécessitent de faibles taux de particules et de matières extractibles, telles que la fabrication de disques durs, semi-conducteurs, écrans plats et dispositifs électriques.
44.45€ - 445.00€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Oui |
Chlorinated | Oui |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17255106
![]() |
Ansell
93401055 |
XS |
44.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12362219
![]() |
Ansell
93401065 |
S |
445.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12372219
![]() |
Ansell
93401075 |
M |
445.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12382219
![]() |
Ansell
93401085 |
L |
445.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12392219
![]() |
Ansell
93401095 |
XL |
445.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12302229
![]() |
Ansell
93401105 |
2XL |
445.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Nettoyez les gants en nitrile avec de très faibles niveaux de contenu ionique et de particules, ce qui présente une dextérité, un confort et un port prolongé.Conçus pour une utilisation dans des environnements de salles blanches de classe 10 (ISO 4), comme la biotechnologie et la fabrication d’instruments médicaux.
- Fabriqué en polymère de nitrile
- 100 % sans poudre, plastifiants, silicone ou pigments
- Conception ergonomique pour offrir un plus grand confort, une meilleure dextérité et un port prolongé
- Souple et flexible avec les doigts texturés pour une meilleure sensation et une meilleure préhension
- Manchette roulée et ourlée pour un enfilage facile
- Ambidextres
- Longueur : 12 po (30,5 cm)
- Épaisseur : 5 mil
- Couleur : naturel
Informations sur la commande
50 gants étanches sous vide dans un sachet en PE non imprimé ; deux sachets en PE scellés dans une boîte maîtresse compatible avec les salles blanches.
Spécification
FDA 21 CFR 177.2600 | |
Oui | |
Classe 10/ISO 4 | |
1,5 | |
Single-use | |
4,9 mil | |
Ambidextres | |
Nitrile | |
0,11 mm | |
Non stérile | |
0,13 mm | |
93-401 XS 365757 | |
12 in |
Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Oui | |
Oui | |
Blanc | |
Partiellement texturé | |
0,13 mm | |
Oui | |
4,3 mil | |
Sans poudre | |
4,9 mil | |
ISO 9001:2015 | |
Nitrilite™ 93-401 | |
30 cm |