Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
36-42
Taille 42 à 46
Description
- Avec cheville élastique et coutures intérieures cousues
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Spécification
Dimensions | Taille 42 à 46 |
Matériau | Tyvek™ |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de semelle | Anti-dérapant |
Certifications / conformité (Europe) | EN1149-5 |
Quantité d’emballage | 200/boîte |
Hauteur (métrique) | 420 à 460 mm |
Résistance | Liquides |
Type de produit | Surchaussures |
Documents
Scientific Resources
Flyers
DPT007 Tyvek accessories flyer FR
Taille: 485.6 kB
DPT007 Tyvek accessories flyer UK
Taille: 515.8 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu