Filtres à seringue et sans seringue
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en nylon non stérile
Conçu pour les analyses de routine quotidiennes. Le filtre pour seringue en nylon non stérile Fisherbrand™ est équipé d’une membrane en nylon dans un boîtier en PP pour filtrer les solutions aqueuses agressives dans une seringue standard. Membranes de 25 mm de diamètre disponibles avec des tailles de pores de 0.2 ou 0.45 μm.
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PTFE non stérile
Conçu pour les analyses de routine quotidiennes. Le filtre pour seringue en PTFE non stérile Fisherbrand™ est équipé d’une membrane en PTFE hydrophobe pour la filtration des solutions HPLC aqueuses et organiques. Deux diamètres de membrane (13 et 25 mm) et deux tailles de pores (0.2 et 0.45 μm) sont disponibles.
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PES stérile
Conçu pour la filtration et la purification en milieu stérile. Le filtre à seringue en PES stérile Fisherbrand™ est doté d’une membrane en PES dans un boîtier en polypropylène pour la purification de solutions de culture tissulaire à partir d’une seringue standard. Membranes d’un diamètre de 33 mm disponibles avec des porosités de 0,2 ou de 0,45 μm.
Sartorius Filtres pour seringues Minisart™ NML stériles
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter. Les filtres stériles pour seringues Sartorius Minisart™ NML éliminent le long travail de préparation, notamment le changement du filtre et le nettoyage du système de filtration.
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en acétate de cellulose non stériles Puradisc™ FP 30 mm
Présentent de très faibles niveaux de liaison protéique, de sorte qu’ils conviennent aux applications de récupération protéique. Les filtres pour seringues en acétate de cellulose non stériles Whatman™ Puradisc™ FP 30 mm sont hydrophiles, ce qui permet de s’en servir avec des milieux aqueux et alcooliques malgré une résistance limitée aux solvants.
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PVDF stérile
Utilisé pour la filtration de solutions protéiques.
Cytiva Filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ avec septa pré-fendus
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ avec septa pré-fendus offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Sartorius Filtres pour seringues haut débit Minisart™ : Stérile
Avec filtre à membrane en PES pour un excellent débit et un grand volume filtrable. Les filtres pour seringues haut débit Sartorius Minisart™ stériles permettent une filtration stérile, l’élimination de particules et un nettoyage minutieux. Les filtres pour seringues indépendants prêts à l’emploi offrent des débits à faible pression d’entrée, pour une filtration stérile à vitesse proportionnelle.
Fisherbrand™ Filtre pour seringue hydrophile en PTFE non stérile
Utilisé pour la filtration de solutions protéiques.
Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters, Nonsterile
Includes a glass fiber pre-filter for difficult to filter liquids. Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters are single-use, complete filtration units with a surfactant-free cellulose acetate membrane. Choose from three color-coded pore sizes.
Sartorius Filtres pour seringues RC Minisart™
Associent une filtration pour l’élimination rapide de particules de faible volume et une praticité maximale pour l’utilisateur. Les filtres pour seringues Sartorius Minisart™ RC utilisent une membrane en cellulose régénérée pour la clarification d’échantillons de faible volume. Choisissez parmi les tailles de pores de 0,2 et 0,45 μm dans les filtres de 15, 25 et 4 mm de diamètre.
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en PTFE GD/X
Permettent de traiter des volumes d’échantillons trois à sept fois plus importants que ceux traités avec les filtres sans préfiltre. Les filtres pour seringues en PTFE GD/X Whatman™ sont spécialement conçus pour la filtration des échantillons visqueux ou difficiles à filtrer qui présentent une teneur élevée en solides.
Sartorius Filtres pour seringues Minisart™ Plus
Contiennent un préfiltre en fibre de verre pour les liquides difficiles à filtrer. Les filtres pour seringues Sartorius Minisart™ Plus sont des unités de filtration complètes à usage unique avec une membrane en acétate de cellulose sans surfactant. Choisissez parmi trois tailles de pores à code couleur en options stériles ou non stériles.
Merck Filtres pour seringues stériles Millex™-GP avec membrane en PES
Unités de seringue prêtes à l’emploi conçues pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles
Cytiva Accessoires Whatman™ pour filtres sans seringues Mini-UniPrep™
Utilisés avec les ensembles de filtration à piston sans seringue Mini-UniPrep pour une préparation rapide et facile des échantillons HPLC / UHPLC. Les compresseurs Whatman™ pour filtres sans seringues Mini-UniPrep™ traitent simultanément un ou plusieurs flacons filtrants pour
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en fibre de verre (GF) GD/X
Permettent de traiter des volumes d’échantillons trois à sept fois plus importants que ceux traités avec les filtres sans préfiltre. Les filtres pour seringues en fibre de verre (GF) GD/X Whatman™ sont spécialement conçus pour la filtration des échantillons visqueux ou difficiles à filtrer qui présentent une teneur élevée en solides.
Thermo Scientific™ Filtres pour seringue en PTFE Target2™, 0,45 μm, 30 mm, avec préfiltre
Obtenez des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances interférentes et particules fines avant l’injection grâce à ces filtres pour seringue robustes en PTFE.
Merck Filtres Millex™ avec Entrée : Luer-Lok femelle ; sortie : Luer mâle
Protégez les sources de vide contre les éventuels dégâts causés par la contamination et l’humidité
Cytiva Filtres sans seringue Mini-UniPrep™ de Whatman™
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Cytiva Filtres pour seringues 25 mm Whatman™ Puradisc : Stérile
Purifient les solutions aqueuses et organiques. Les filtres pour seringues 25 mm Whatman™ Puradisc sont dotés de boîtiers en polypropylène avec raccord d’entrée Luer-Lock femelle et sortie Luer mâle.
Sartorius Filtre pour seringue Minisart™ NML, non stérile
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter. Les filtres non stériles pour seringues Sartorius Minisart™ NML éliminent le long travail de préparation, notamment les étapes de changement du filtre et de nettoyage du système de filtration.
Thermo Scientific™ Filtres pour seringues Nalgene™ 25 mm
Filtrez des volumes d’échantillons de 10 à 100 ml grâce à ces filtres pour seringue stériles dotés d’une grande variété de membranes et de tailles de pores pour la plupart des applications de laboratoire.
Merck Ensemble de filtration stérile Millex™-GP50
Filtration rapide avec faible liaison protéique
Cytiva Les filtres pour seringues en PES non stériles Whatman™ Puradisc non stériles
Conçus pour garantir une bonne stabilité dans les solutions à pH faible, une faible teneur en matières extractibles et une faible liaison protéique, ils sont adaptés à de nombreux solvants organiques et aqueux. Les filtres pour seringues en PES non stériles Whatman™ Puradisc permettent un flux de liquide plus important que les filtres en PTFE ou en PVDF.
Merck Millex™-HV Sterile Syringe Filter Unit, PVDF, 0.45 μm
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0μm pore sizes
Sartorius Filtres pour seringues SRP Minisart™
Conçus pour un nettoyage minutieux d’échantillons de faible volume pour l’analyse HPLC ou GC. Les filtres pour seringues Sartorius Minisart™ SRP sont des unités de filtration à usage unique dotées d’une membrane en PTFE résistante aux produits chimiques et d’un raccord de sortie Luer Slip mâle. Disponibles en filtres de 4, 15 et 25 mm de diamètre avec pores de 0,2 ou 0,45 μm.
Corning™ Filtres pour seringues en PES
Fabriqués à partir de polyéthersulfone (PES) pour les débits les plus rapides, une faible liaison protéique et de faibles substances extractibles. Les filtres pour seringues en PES Corning™ sont parfaits pour la culture tissulaire et les applications HPLC.
Fisherbrand™ Filtres pour seringues HPLC ProFill, membrane en nylon (PA)
Test des performances HPLC
Sartorius Filtres pour seringues Minisart™ SRP stériles
Unités prêtes à l’emploi pour un nettoyage minutieux simple, rapide et fiable de petits volumes d’échantillons pour l’analyse par HPLC ou par GC.