Learn More
Cytiva Les filtres pour seringues en PES non stériles Whatman™ Puradisc non stériles
Conçus pour garantir une bonne stabilité dans les solutions à pH faible, une faible teneur en matières extractibles et une faible liaison protéique, ils sont adaptés à de nombreux solvants organiques et aqueux. Les filtres pour seringues en PES non stériles Whatman™ Puradisc permettent un flux de liquide plus important que les filtres en PTFE ou en PVDF.
629.52€ - 1415.00€
Spécification
Matériau | PES |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 4,2 cm2 |
À utiliser avec (application) | Pour les solutions aqueuses ou à base de solvants, HPLC, TLC, échantillonnage GC |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11394664
|
Cytiva
6781-2510 |
1,0 μm | 200 pièces |
629.52€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11383325
|
Cytiva
6794-2504 |
0,45 μm | 1000 pièces |
1415.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11393325
|
Cytiva
6794-2510 |
1,0 μm | 1000 pièces |
1390.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11353305
|
Cytiva
6794-2502 |
0,2 μm | 1000 pièces |
1390.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11384664
|
Cytiva
6781-2504 |
0,45 μm | 200 pièces |
629.52€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11374664
|
Cytiva
6781-2502 |
0,2 μm | 200 pièces |
720.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Membrane en polyéthersulfone (PES) pour le filtrage des solutions aqueuses
- Faible liaison protéique
- Boîtier en polypropylène
- Raccord d’entrée Luer-Lock femelle
- Raccord de sortie Luer Slip mâle
Spécification
PES | |
4,2 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Jusqu’à 100 mL | |
25 mm |
Non stérile | |
Pour les solutions aqueuses ou à base de solvants, HPLC, TLC, échantillonnage GC | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue | |
22,9 x 28,4 mm |