Learn More
Fisherbrand™ Filtre pour seringue hydrophile en PTFE non stérile
Utilisé pour la filtration de solutions protéiques.
93.80€ - 97.10€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Matériau (membrane) | PTFE (hydrophile) |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Pour un large éventail d’applications |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15181489
|
Fisherbrand™
15181489 |
0,2 μm |
93.80€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15101499
|
Fisherbrand™
15101499 |
0,45 μm |
97.10€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Parfait pour les analyses de routine quotidiennes
- La membrane est en PTFE.
- Faible liaison protéinique
- Membrane hydrophile
- Offre une résistance chimique moyenne
Spécification
PTFE | |
Non stérile | |
PP | |
50 / boîte | |
25 mm |
PTFE (hydrophile) | |
Pour un large éventail d’applications | |
50 | |
Filtre pour seringue |