Learn More
Corning™ Filtres pour seringues en PES
Fabriqués à partir de polyéthersulfone (PES) pour les débits les plus rapides, une faible liaison protéique et de faibles substances extractibles. Les filtres pour seringues en PES Corning™ sont parfaits pour la culture tissulaire et les applications HPLC.
Marque: Corning™ 431229
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.42750kg
Description
- Une large gamme de membranes est disponible afin de répondre à vos besoins : Polyéthersulfone (PES) – liaison protéique faible et débits plus rapides ; acétate de cellulose sans surfactant (SFCA) – liaison protéique minimale ; polytétrafluoroéthylène (PTFE) – résistance aux produits chimiques ; cellulose régénérée (CR) – meilleur choix pour la compatibilité DMSO ; nylon (NY) – hydrophile, sans surfactant et substances extractibles minimales.
- 100 % au test d’intégrité, apyrogène et non cytotoxique, fabrication conforme à la norme ISO 9001.
Informations sur la commande
La taille des pores et le type de membrane sont imprimés sur chaque filtre pour seringue. Les filtres stériles sont conditionnés individuellement dans des blisters dans des boîtes de 50, les filtres non stériles dans des boîtes de 50.
Compliance
Fabrication conforme aux normes ISO 9002 et aux BPF ; intégrité testée à 100 %.
Spécification
PES | |
0,2 μm | |
100 μl | |
Acrylique | |
0,5 à 100 mL |
PES | |
Pour la culture de tissu et la HPLC | |
87 psi | |
Filtre pour seringue | |
28 mm |