Learn More
Sartorius Filtre pour seringue Minisart™ NML, non stérile
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter. Les filtres non stériles pour seringues Sartorius Minisart™ NML éliminent le long travail de préparation, notamment les étapes de changement du filtre et de nettoyage du système de filtration.
1095.00€ - 1720.00€
Spécification
Description | Hydrophile |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | Acétate de cellulose sans surfactant |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 6,2 cm2 |
Code produit | Marque | Porosité | Couleur | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Couleur | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10762722
|
Sartorius
16592----------Q |
0,8 μm | Vert | Luer-Lock mâle |
1095.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10189270
|
Sartorius
16534----------Q |
0,2 μm | Bleu | Luer-Lock mâle |
1585.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10024370
|
Sartorius
17597----------Q |
0,2 μm | Bleu | Raccord Luer-Slip mâle |
1605.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10074390
|
Sartorius
17598----------Q |
0,45 μm | Jaune | Raccord Luer-Slip mâle |
1635.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10281691
|
Sartorius
16555----------Q |
0,45 μm Débit élevé | Jaune | Luer-Lock mâle |
1720.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10598001
|
Sartorius
17594----------Q |
5 μm | Marron | Luer-Lock mâle |
1160.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10490293
|
Sartorius
17593----------Q |
1,2 μm | Rouge | Luer-Lock mâle |
1150.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter.Les filtres non stériles pour seringues Sartorius Minisart™ NML éliminent le long travail de préparation, notamment les étapes de changement du filtre et de nettoyage du système de filtration.
Filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livré avec des ensembles de filtration prêts à connecter pour éliminer le long travail de préparation, notamment le changement du filtre et le nettoyage du système de filtration. Ces unités permettant d’alléger le travail sont utilisées pour une grande variété d’applications : nettoyage des échantillons, élimination des particules et filtration.
- Pratiques et facilement disponibles
- Simplicité d’utilisation
- Qualité éprouvée
- Économiques
- Disponibles dans un large éventail de différents types
- 100 % testés lors de la fabrication
Spécification
Hydrophile | |
Acétate de cellulose sans surfactant | |
6,2 cm2 | |
Polymère de méthacrylate de butadiène-styrène (MBS) | |
Conditionnement en vrac, non stérile | |
Lot de 500 | |
Filtre pour seringue NML |
Oui | |
Non stérile | |
0,15 mL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
Non | |
50°C | |
28 mm |