Learn More
Merck Filtres Millex™ avec Entrée : Luer-Lok femelle ; sortie : Luer mâle
Protégez les sources de vide contre les éventuels dégâts causés par la contamination et l’humidité
450.00€ - 565.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Jetable | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Protéger les sources de vide contre les dommages causés par la contamination et l’humidité ; Stériliser les fermenteurs recevant de l’air ambiant en entrée ; Filtrer le gaz des incubateurs pour les protéger contre la contamination ; Filtrer l’azote et l’air utilisés pour sécher les échantillons liquides |
Matériau (membrane) | PTFE |
Porosité | 0,2 μm |
Code produit | Marque | Stérilité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10300121
|
Merck
SLFG025LS |
Stérile | Protéger les sources de vide contre les dommages causés par la contamination et l’humidité ; Stériliser les fermenteurs recevant de l’air ambiant en entrée ; Filtrer le gaz des incubateurs pour les protéger contre la contamination ; Filtrer l’azote et l’air utilisés pour sécher les échantillons liquides |
565.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10499830
|
Merck
SLFG02550 |
Non stérile | Protéger les sources de vide contre les dommages causés par la contamination et l’humidité ; Stériliser les fermenteurs recevant de l’air ambiant en entrée ; Filtrer le gaz des incubateurs pour les protéger contre la contamination ; Filtrer l’azote et l’air utilisés pour sécher les échantillons liquides |
450.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
- Avec membranes hydrophobes en PTFE
- Boîtier en PP (sauf pour les SLFG-025-LS et -50, qui possèdent un boîtier en PVC)
- Grande variété de combinaisons d’entrée / sortie, y compris un raccord cannelé et un raccord 1/8 NPT
- Non stériles, autoclavables, bidirectionnels
Applications :
- Protégez les sources de vide contre les éventuels dégâts causés par la contamination et l’humidité
- Stérilisez l’air ambiant à l’entrée des fermenteurs
- Filtrez le gaz des incubateurs pour les protéger de toute contamination
- Filtrez l’azote et l’air utilisés pour lyophiliser les échantillons liquides
Spécification
Autoclavables | |
Protéger les sources de vide contre les dommages causés par la contamination et l’humidité ; Stériliser les fermenteurs recevant de l’air ambiant en entrée ; Filtrer le gaz des incubateurs pour les protéger contre la contamination ; Filtrer l’azote et l’air utilisés pour sécher les échantillons liquides | |
0,2 μm | |
100 ml | |
2,5 cm |
Oui | |
PTFE | |
PTFE | |
25 mm |