Learn More
Merck Millex™-HV Sterile Syringe Filter Unit, PVDF, 0.45 μm
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0μm pore sizes
312.70€ - 1085.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. |
Couleur | Jaune |
Jetable | Oui |
Matériau | Durapore en PVDF |
Code produit | Marque | Type | Diamètre (métrique) | Quantité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Diamètre (métrique) | Quantité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10785534
|
Merck
SLHVM33RS |
Filtre pour seringue, médical | 3,3 cm | 50Pack | 100 ml |
312.70€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10030172
|
Merck
SLHV033RB |
Filtre pour seringue | 3,3 cm | 250Pack | 200 ml |
1085.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10487342
|
Merck
SLHV033RS |
Filtre pour seringue | 3,3 cm | 50Pack | 100 ml |
359.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10156630
|
Merck
SLHV004SL |
Filtre pour seringue | 0,4 cm | 100Pack | < 10 mL |
356.00€
100 pièces |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10146520
|
Merck
SLHV013SL |
Filtre pour seringue | 1,3 cm | 100Pack | < 200 mL |
555.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|
Description
Des seringues prêtes à l’emploi, conçues pour stériliser et clarifier les solutions stériles, sont disponibles dans les tailles de pores de 0,1, 0,22, 0,45 et 5,0 μm
Sterile Millex filter units are available in a larger 33 mm housing with either MCE, PVDF or PES membranes.Faster flow rate:The larger filter surface area increases flow rate and throughput. It also makes it easier to filter solutions because it reduces the pressure required to empty the syringe.Higher operating pressure:Millex filters have a maximum housing pressure of 10.5 bar (150 psig), which means you can filter solutions faster than before.Color-coded:The color-coded band on the Millex housing clearly indicates which membrane is inside.Manufactured for reliable performance:Millex filters are manufactured in a controlled environment using an automated process. Human hands never touch the filter during assembly. A Certificate of Quality included in each box describes Millipore's quality standards in detail.Choice of membranes:Millex filters are available with three membranes: Millipore Express™ (PES) membrane, mixed cellulose esters (MCE), and Durapore (PVDF). - Millex-GP filters feature Millipore Express (PES) membrane, which provides a unique combination of speed and six times less protein binding than competitive PES membranes. Millex-GP filters are recommended for sterile filtering protein solutions, tissue culture media, buffers and additives. - Millex filters with Durapore™ (PVDF) membrane are the lowest protein-binding syringe filters available. Use them to filter protein solutions. The 0.2 μm filters are sterilizing grade. Larger pore sizes are for clarification and prefiltration. - Millex-MF filters feature mixed cellulose esters (MCE) membrane, which provides reliable, general purpose filtration of water or other aqueous solutions. The 0.2 μm filters are sterilizing grade. Larger pore sizes are for clarification and prefiltration.Applications:Sterilization of Aqueous Solutions, Organic Solvents and Gases, Filtration of High Value Protein or Small Molecule Components.Spécification
Non autoclavable | |
Jaune | |
Durapore en PVDF | |
Stérile | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
113°F | |
113°F |
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. | |
Oui | |
0,45 μm | |
PVDF | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
45°C | |
45°C |