Learn More
Cytiva Filtres pour seringues 25 mm Whatman™ Puradisc : Stérile
Purifient les solutions aqueuses et organiques. Les filtres pour seringues 25 mm Whatman™ Puradisc sont dotés de boîtiers en polypropylène avec raccord d’entrée Luer-Lock femelle et sortie Luer mâle.
131.00€ - 2745.00€
Spécification
Matériau | PES |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 4,2 cm2 |
À utiliser avec (application) | Pour la filtration de solutions aqueuses |
Volume mort (après purge de l’air) | < 0,1 ml |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334664
|
Cytiva
6780-2502 |
0,2 μm |
132.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11354664
|
Cytiva
6780-2510 |
1,0 μm |
131.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363305
|
Cytiva
6794-2512 |
0,2 μm |
2745.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363315
|
Cytiva
6794-2514 |
0,45 μm |
2745.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11344664
|
Cytiva
6780-2504 |
0,45 μm |
131.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en polypropylène sans pigment
- Membrane en polyéthersulfone (PES) pour le filtrage des solutions aqueuses.
- Faible liaison protéique
- Volume de rétention minimum
Spécification
PES | |
4,2 cm2 | |
< 0,1 ml | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5.2bar | |
Jusqu’à 100 mL |
Stérile | |
Pour la filtration de solutions aqueuses | |
Polypropylène sans pigment | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |