Produits pour chromatographie sur papier
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Grade 3MM Chr Whatman™ : Feuilles
Utilisé pour l’électrophorèse
Cytiva Papier de chromatographie 3MM Chr Whatman™
Entièrement fabriqué à partir de linters de coton haute qualité sans additifs et spécifiquement testé pour les techniques de chromatographie. Le papier de chromatographie Whatman™ de grade 3MM Chr garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
Macherey-Nagel™ Papier de chromatographie, MN 260
Bénéficiez d’une rétention reproductible par chromatographie en couche mince. Le papier de chromatographique Macherey-Nagel™, MN260, est utilisé pour obtenir une saturation de la chambre dans les applications CCM. Chaque paquet contient 100 feuilles de papier de 75 x 170 mm.
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 1
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie Whatman™ 1 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 3
Cellulose pure produite à partir de linters de coton sans additifs
Fisherbrand™ Papier de chromatographie grade 501
Le papier de chromatographie Fisherbrand™ de qualité 501 est un papier de chromatographie de qualité standard pour une analyse simple ou de routine.
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 1 Chr
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie en cellulose Whatman™ grade 1 Chr est un papier de 0,18 mm d’épaisseur à surface lisse avec un débit linéaire (eau) de 130 mm / 30 min.
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 17
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie Whatman™ 17 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Fisherbrand™ Papier de chromatographie grade 508
Convient aux travaux de chromatographie et d’électrophorèse. Le papier de chromatographie Fisherbrand™ de qualité 508 est utilisé pour la séparation et l’identification d’échantillons dont la composition est inconnue dans les laboratoires de recherche.
Cytiva Papiers de chromatographie Whatman™ - Grade 2727 : Feuille
Pour la séparation de très grandes quantités de substance
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, disques, grade FN 30
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 30
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
Cytiva Papiers de chromatographie Whatman™ - Grade 2727 : Rond
Pour la séparation de très grandes quantités de substance
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 17 Chr
Le rouleau de chromatographie en cellulose 17 Chr est un papier très absorbant de 0,92 mm destiné à la chromatographie préparative sur papier et à l’électrophorèse.
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, grade BF 3, feuilles
Le papier de transfert Sartorius Stedim Biotech™ , Grade BF 3, en feuilles, est très pur et idéal pour le transfert et la chromatographie.
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 100
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, grade BF 2, feuilles
Le papier de transfert Sartorius Stedim Biotech™, Grade BF 2, en feuilles, est très pur et idéal pour le transfert et la chromatographie.
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, grade BF 4, feuilles
Le papier de transfert Sartorius Stedim Biotech™, Grade BF 4, en feuilles, est très pur et idéal pour le transfert et la chromatographie.
Sartorius Stedim Biotech™ Papier pour chromatographie, rouleau, grade FN3
Le papier chromatographique Sartorius Stedim Biotech™, en rouleau, grade FN3, est idéal pour le transfert, la chromatographie et d’autres applications d’absorption.
Cytiva Papier pour transfert de cellulose 2 CHR
Surface lisse. Particulièrement recommandé pour le balayage optique ou radiométrique
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, Grade BF 3, Disques
Le papier de transfert Sartorius Stedim Biotech™ , Grade BF 3 , en disques, est très pur et idéal pour le transfert et la chromatographie.
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 31ET
Cellulose pure produite à partir de linters de coton sans additifs
Cytiva Papier pour chromatographie en cellulose Whatman™, qualité 17CHR
Papiers en cellulose très absorbants avec une action capillaire et une imbibation par capillarité uniformes. Idéal pour la chromatographie préparative sur papier, le transfert Western et le transfert d’acide nucléique.
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, disques, grade FN 4
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 4
Idéal pour la chromatographie de routine et / ou répétitive avec des charges de soluté relativement faibles