Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, grade BF 4, feuilles
Le papier de transfert Sartorius Stedim Biotech™, Grade BF 4, en feuilles, est très pur et idéal pour le transfert et la chromatographie.
46.60€ - 51.60€
Spécification
Description | Montée capillaire : 160 mm/10 min, poids : 550 g/m2, 100/boîte |
---|---|
Épaisseur du film | 1,30 mm |
Format | Feuille |
Qualité | BF 4 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15902810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-521-110170G |
110 mm | 170 mm |
46.60€
25 pièces |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15912810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-521-150150G |
150 mm | 150 mm |
51.60€
25 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cette qualité de papier très pure est non seulement idéale pour le transfert et la chromatographie, mais également pour un large éventail d’applications d’absorption telles que celles courantes dans les sciences de la vie et le diagnostic.
- Composé de linters de coton hautement purs pour un flux de tampon et des transferts uniformes.
- Aucun additif pour éviter toute interférence pendant le transfert.
- Le grade BF 4 est idéal pour le transfert d’ADN ou d’ARN selon la technique Southern ou le transfert demi-sec de protéines.
Spécification
Montée capillaire : 160 mm/10 min, poids : 550 g/m2, 100/boîte | |
1,30 mm | |
Feuille | |
BF 4 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, grade BF 4, feuilles