Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 17 Chr
Code produit. p-4781238
Click to view available options
Longueur (métrique):
22 cm
30 cm
57 cm
Largeur (métrique):
2,5 cm
46 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 PCS
100 pièces
Code produit. 10622245
Marque: Cytiva 30178793
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le rouleau de chromatographie en cellulose 17 Chr est un papier très absorbant de 0,92 mm destiné à la chromatographie préparative sur papier et à l’électrophorèse.
  • Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
  • Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie. Ceci garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
  • également souvent utilisé dans la transfert des protéines et des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau de chromatographie en cellulose 17 Chr est un papier très absorbant de 0,92 mm destiné à la chromatographie préparative sur papier et à l’électrophorèse.
Dimensions (L x l) 2,5 x 22 cm (0,98 x 8,66 po.)
Épaisseur du film 0,92 mm
À utiliser avec (application) Transfert de protéines et d’acides nucléiques, chromatographie préparative et électrophorèse
Format Feuille
Qualité Qualité 17 Chr
Longueur (impériale) 8,66 in
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 0,98 in
Largeur (métrique) 2,5 cm
Débit 190 mm/30 min.
Longueur (métrique) 22 cm