Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 3 en linters de coton
200.00€ - 460.00€
Spécification
Technique | Chromatographie |
---|---|
Format | Feuille |
Qualité | FN 3 |
Matériau | Linter de coton |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10682602
|
Sartorius™
FT-2-503-250250N |
250 mm | 250 mm |
200.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10400282
|
Sartorius™
FT-2-503-300580N |
300 mm | 580 mm |
460.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10032351
|
Sartorius™
FT-2-503-580600N |
580 mm | 600 mm |
296.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10357691
|
Sartorius™
FT-2-503-460570N |
3460 mm | 570 mm |
216.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Chromatographie | |
Feuille | |
FN 3 | |
Linter de coton |