Learn More
Macherey-Nagel™ Papier de chromatographie, MN 260
Code produit. 10083071 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
75 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10083071
Marque: Macherey-Nagel™ 814030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une rétention reproductible par chromatographie en couche mince. Le papier de chromatographique Macherey-Nagel™, MN260, est utilisé pour obtenir une saturation de la chambre dans les applications CCM. Chaque paquet contient 100 feuilles de papier 75 x 170 mm.
Pour obtenir une rétention reproductible dans les applications de chromatographie en couche mince, la saturation de la chambre avec de la vapeur de solvant est avantageuse dans de nombreux cas. Pour obtenir une telle saturation, une chambre de développement CCM peut être revêtue de papier chromatographique absorbant.
Spécification
Description Papier chromatographique
À utiliser avec (application) Pour une saturation de la chambre
Qualité MN 260
Largeur (métrique) 170 mm
Longueur (métrique) 75 mm
Technique TLC