Learn More
Cytiva Papier pour transfert de cellulose 2 CHR
Surface lisse. Particulièrement recommandé pour le balayage optique ou radiométrique
Marque: Cytiva 3002-911
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 3.56000kg
Description
Épaisseur 0,18 mm. Débit de 115 mm/30 min inférieur à 1 Chr pour les applications à plus haute résolution. Surface lisse. Particulièrement recommandé pour le balayage optique ou radiométrique.- Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
- Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie. Ceci garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
- également souvent utilisé dans la transfert des protéines et des acides nucléiques.
Spécification
58 x 60 cm (22,8 x 23,6 po) | |
Les feuilles de chromatographie en cellulose de grade 2 CHR sont un papier de 0,18 mm pour des applications à haute résolution. | |
Qualité 2 Chr | |
Cellulose |