Learn More
Cytiva Papiers de chromatographie Whatman™ - Grade 2727 : Feuille
Code produit. p-4517190
Click to view available options
Longueur (métrique):
19,05 cm
60 cm
Largeur (métrique):
19,05 cm
58 cm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 11398884
Marque: Cytiva 10382581
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la séparation de très grandes quantités de substance
Épaisseur : 1,40 mm
Débit : 180 mm/30 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les feuilles chromatographiques de cellulose 2727 Chr sont un papier de 1,40 mm pour la séparation de très grandes quantités de substance.
Dimensions (L x l) 19 x 19 cm (7,48 x 7,48 po)
Épaisseur du film 1,4 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation de très grandes quantités de substance
Format Feuille
Qualité Qualité 2727 Chr
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 7,5 in
Largeur (métrique) 19,05 cm
Débit 180 mm/30 min.
Longueur (métrique) 19,05 cm