Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 100
Code produit. p-7084325 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
76 mm
260 mm
580 mm
Largeur (métrique):
102 mm
410 mm
680 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 15942810
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT2527076102N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Qualité de papier très pure
  • Idéal pour le transfert et la chromatographie
  • Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Non stériles, conditionnés en vrac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 100/Bte, 195 g/m2
Dimensions (L x l) 76 mm x 102 mm
Épaisseur du film 0,35 mm
Format Feuille
Qualité FN 100
Matériau Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres)
Largeur (métrique) 102 mm
Longueur (métrique) 76 mm