Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 30
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
160.00€ - 240.00€
Spécification
Épaisseur du film | 0,9 mm |
---|---|
Format | Feuille |
Qualité | FN 30 |
Matériau | Linters de coton (> 98 % d’alpha-cellulose ; < 0,04 % de cendres) |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15922810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-526-254305N |
254 mm x 305 mm | 100/Bte, 320 g/m2 |
160.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15932810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-526-580600G |
580 mm x 600 mm | 25/Bte, 320 g/m2 |
240.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
0,9 mm | |
Feuille | |
FN 30 | |
Linters de coton (> 98 % d’alpha-cellulose ; < 0,04 % de cendres) |