Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, disques, grade FN 4
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
25.40€ - 78.60€
Spécification
Description | 100/Bte, 125 g/m2 |
---|---|
Épaisseur du film | 0,24 mm |
Format | Disque |
Qualité | FN 4 |
Matériau | Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres) |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15902960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-504-125 |
125 mm |
25.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15912960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-504-300 |
300 mm |
78.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
100/Bte, 125 g/m2 | |
Disque | |
Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres) |
0,24 mm | |
FN 4 |