Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier pour chromatographie, rouleau, grade FN3
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
Spécification
Spécification
| Description | Bobine en vrac non stérile, blanche |
| Dimensions (L x l) | 270 mm x 100 m |
| Épaisseur du film | 0,19 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie, transfert |
| Qualité | FN 3 |
| Matériau | Linter de coton |