Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, disques, grade FN 30
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
21.40€ - 211.00€
Spécification
Épaisseur du film | 0,9 mm |
---|---|
Format | Disque |
Qualité | FN 30 |
Matériau | Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres) |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15952960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-526-006 |
6 mm | 1000/Bte, 320 g/m2 |
180.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15962960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-526-022 |
22 mm | 1000/Bte, 320 g/m2 |
211.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15972960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-526-025 |
25 mm | 100/Bte, 320 g/m2 |
21.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15982960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-526-037 |
37 mm | 100/Bte, 320 g/m2 |
41.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
0,9 mm | |
Disque | |
FN 30 | |
Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres) |