Learn More
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 31ET
Code produit. p-3491045
Click to view available options
Format:
1000 feuilles
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
Code produit. 11378904
Marque: Cytiva 3031915
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cellulose pure produite à partir de linters de coton sans additifs
Cellulose pure produite à partir de linters de coton sans additifs
  • Épaisseur type : 0,50mm
  • Débit linéaire type : 225 mm / 30 min.
  • Surface lisse
  • Application principale en électrophorèse de grosses molécules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau de chromatographie en cellulose 31 ET Chr est un papier de 0,50 mm extrêmement rapide pour l’électrophorèse de molécules de grande taille.
Dimensions (L x l) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 po)
Épaisseur du film 0,5 mm
Finition Souple
À utiliser avec (application) Électrophorèse des grosses molécules
Format Feuille
Qualité Grade 31 ET Chr
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 18,1 in
Largeur (métrique) 46 cm
Débit 225 mm/30 min.
Longueur (métrique) 57 cm