Colonnes et cartouches de chromatographie
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
Colonne de chromatographie par gravité fabriquée à partir d’une tubulure à paroi moyenne avec robinet d’arrêt en 821000 PTFE
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS
Optimisez l’analyse des matières organiques volatiles grâce à cette colonne GC à faible bleeding et à polarité moyenne dotée d’une grande stabilité thermique.
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD TG-5MS
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5MS
Choisissez ces colonnes qui offrent une phase GCMS appréciée pour de nombreuses applications.
Thermo Scientific™ Cartouches de protection à montage rapide Hypercarb™
Pratiques, économiques et efficaces pour protéger et prolonger la durée de vie de la colonne
SGE Analytical Science™ Colonne capillaire BPX70 GC
Utilisez ces colonnes pour une variété d’applications. Les colonnes capillaires BPX70 GC SGE Analytical Science™ sont idéales pour les esters méthyliques d’acides gras, les glucides, les produits pharmaceutiques et les applications GC/MS
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
DWK Life Sciences Colonnes d’adsorption / échange d’ions Kimble™ Kontes™
Avec ou sans disque fritté
Thermo Scientific™ Filtres UHPLC
Protège les colonnes sans compromettre les performances.
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires GC OPTIMA™ 624
Recommandée pour les analyses environnementales. Les colonnes capillaires GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 sont des colonnes de phase polaire moyenne à haute performance de 6 % de cyanopropyl-phényle et 94 % de diméthylpolysiloxane à utiliser en chromatographie en phase gazeuse. Disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et épaisseurs de film.
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD TG-1MS
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Choisissez cette colonne GC apolaire pour bénéficier d’un rapport signal-bruit, d’une sensibilité et d’une intégrité MS optimum.
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Hypersil™ ODS (C18) Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Analysez les FAME avec une excellente stabilité thermique à l’aide de cette colonne.
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP1 GC
Convient à l’analyse de routine Les colonnes capillaires GC BP1 Trajan Scientific and Medical sont des colonnes de phase apolaire industrielles normalisées.
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-POLAR
Redéfinissez vos attentes en matière de colonnes GC à polarité élevée grâce aux colonnes Thermo Scientific TraceGold TG-POLAR.
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FFAP
Garde un bleeding faible, même à des températures élevées. Choisissez ces colonnes pour leur robustesse exceptionnelle en cas de séparations difficiles à analyser.
DWK Life Sciences Colonnes avec bouchons en PTFE Kimble™ Kontes™
Fabriqué en verre borosilicaté
Thermo Scientific™ Colonnes de protection HPLC Hypercarb™ Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FAME
Pour la séparation des isomères cis / trans et FAME à divers degrés d’insaturation, choisissez cette colonne à bleeding faible et à haute polarité, optimisée pour l’analyse FAME.
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-Wax
Analysez une large gamme de composés polaires avec cette colonne de GC à polarité élevée, à usage général et à faible bleeding.