Learn More
DWK Life Sciences Colonnes d’adsorption / échange d’ions Kimble™ Kontes™
Avec ou sans disque fritté
110.00€ - 177.00€
Spécification
Type | Colonne de chromatographie d’adsorption/échange d’ions |
---|---|
À utiliser avec (application) | Nombreuses séparations en chromatographie d’adsorption et d’échange d’ions |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Capacité de colonne | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Capacité de colonne | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11887413
|
DWK Life Sciences
420320-0213 |
300 mm | 11 mm | 20 ml | Sans disque fritté |
112.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
11807423
|
DWK Life Sciences
420320-0233 |
300 mm | 22 mm | 110 ml | Disque fritté |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11837423
|
DWK Life Sciences
420320-0256 |
600 mm | 41 mm | 790 ml | Disque fritté |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11827423
|
DWK Life Sciences
420320-0245 |
500 mm | 25 mm | 250 ml | Disque fritté |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11897413
|
DWK Life Sciences
420320-0224 |
400 mm | 19 mm | 110 ml | Disque fritté |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Verre borosilicaté
- Le disque fritté scellé à porosité grossière (40 à 60 μm) supporte le conditionnement dans les colonnes de la gamme K420320
- Utilisez de la laine de verre pour le conditionnement dans les colonnes de la gamme K420300 (conditionnement non inclus)
Specifications
Colonne de chromatographie d’adsorption/échange d’ions | |
Nombreuses séparations en chromatographie d’adsorption et d’échange d’ions | |
Verre borosilicaté |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Colonnes d’adsorption / échange d’ions Kimble™ Kontes™