Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ FFAP
Code produit. p-8012314 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10345642
Marque: Macherey-Nagel™ 726180.10
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Phase stationnaire Optima™ FFAP
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Analyse des FAME, Acides carboxylés libres
Plage de températures 240°C à 250°C
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 10 m
Quantité 1/boîte