Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
Colonne de chromatographie par gravité fabriquée à partir d’une tubulure à paroi moyenne avec robinet d’arrêt en 821000 PTFE
245.00€ - 580.00€
Spécification
Type | Colonne de chromatographie |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chromatographie échangeuse d’ions |
Quantité | 1/boîte |
Type d’USP | Type I |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11827433
|
Kimble Chase™
420540-0650 |
64 mm | 500 mm |
395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11837433
|
Kimble Chase™
420540-0660 |
64 mm | 600 mm |
449.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11847433
|
Kimble Chase™
420540-0750 |
75 mm | 500 mm |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11857433
|
Kimble Chase™
420540-0760 |
75 mm | 600 mm |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11857423
|
Kimble Chase™
420540-0430 |
38 mm | 300 mm |
245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13416349
|
Kimble Chase™
420540-0450 |
38 mm | 500 mm |
333.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11807433
|
Kimble Chase™
420540-0530 |
50 mm | 300 mm |
323.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11817433
|
Kimble Chase™
420540-0630 |
64 mm | 300 mm |
325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fritté en verre de porosité 40-60 microns à l’extrémité inférieure pour servir de support pour le matériau de conditionnement de la colonne
Spécification
Colonne de chromatographie | |
1/boîte | |
Verre borosilicaté |
Chromatographie échangeuse d’ions | |
Type I | |
Avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE |