Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP1 GC
Convient à l’analyse de routine Les colonnes capillaires GC BP1 Trajan Scientific and Medical sont des colonnes de phase apolaire industrielles normalisées.
396.00€ - 1250.00€
Spécification
Type | Colonne GC BP1 |
---|---|
Matériau | 100 % diméthyl polysiloxane |
Matériau de remplissage | BP1 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15258633
|
Trajan Scientific and Medical™
054068 |
0,32 mm | 0,5 μm | 30 m |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15298623
|
Trajan Scientific and Medical™
054043 |
0,25 mm | 0,25 μm | 15 m |
396.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15228643
|
Trajan Scientific and Medical™
054095 |
0,53 mm | 5 μm | 25 m |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15228633
|
Trajan Scientific and Medical™
054054 |
0,22 mm | 1 μm | 50 m |
1185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15228713
|
Trajan Scientific and Medical™
054810 |
0,32 mm | 1 μm | 60 m |
1250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12664945
|
Trajan Scientific and Medical™
054813 |
0,32 mm | 1 μm | 30 m |
710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15218643
|
Trajan Scientific and Medical™
054092 |
0,53 mm | 0,5 μm | 30 m |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288623
|
Trajan Scientific and Medical™
054039 |
0,25 mm | 0,1 μm | 15 m |
396.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
- Bleeding faible
- Apolaire
- Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
Colonne GC BP1 | |
100 % diméthyl polysiloxane | |
BP1 |