Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire XLB GC Optima™
820.00€ - 1475.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
Phase stationnaire | Optima™ XLB |
À utiliser avec (équipement) | Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle |
Type | Colonne capillaire GC |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12412840
|
Macherey-Nagel™
725850.30 |
30 m |
820.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12422840
|
Macherey-Nagel™
725850.60 |
60 m |
1475.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
0,4 mm | |
Optima™ XLB | |
Colonne capillaire GC | |
340°C à 360°C | |
1/boîte |
0,25 mm | |
Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle | |
GC | |
0,25 μm |