Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie unie en verre borosilicaté
Code produit. p-8005935
Click to view available options
Capacité de colonne:
15 ml
25 ml
340 ml
440 ml
567 ml
589 ml
900 ml
965 ml
981 ml
1608 ml
1929 ml
2149 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11867453
Marque: Kimble Chase™ 4205300212
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonne en verre
• Séparation par gravité
• Verre borosilicaté
• Colonne de chromatographie vide pour séparation d'adsorption ou échangeuse d'ions
• Matériaux en contact avec le gel et l'échantillon: verre borosilicaté et PTFE
• Colonne monobloc à vanne d'arrêt PTFE
• Colonne et tige formées d'une seule pièce en verre: étanchéité totale garantie
• Vanne amovible pour nettoyage aisé de la colonne
• Colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d’ions
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) interne 11 mm
Type Colonne de chromatographie simple
Type d’USP Type I
Capacité de colonne 15 ml
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE