Learn More
Thermo Scientific™ Filtres UHPLC
Code produit. p-6827001 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
D.I. de 2,1 mm Cartouche de filtration de rechange, 0,2 μm
D.I. 1,0 mm Cartouche de filtration de rechange, 0,2 μm
Support de filtre UHPLC à raccord direct
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 11550944
Marque: Thermo Scientific™ 22185
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protège les colonnes sans compromettre les performances.
Avec les filtres UHPLC Thermo Scientific™ qui protègent les colonnes Hypersil GOLD™ de 1,9 μm et les colonnes Syncronis de 1,7 μm, les performances sont assurées. Ces filtres UHPLC offrent une conception de cartouche filtrante à faible volume, maintiennent la forme des pics et garantissent une perte d’efficacité minimale par la dispersion.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 0,2 μm
Type D.I. 1,0 mm Cartouche de filtration de rechange, 0,2 μm
Diamètre (métrique) interne 1 mm
Gamme de produits Thermo Scientific
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.