Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire SE-30 GC Permabond™
590.00€ - 1060.00€
Spécification
Phase stationnaire | Permabond™ SE-30 |
---|---|
Type d’USP | G2 |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | GC |
Plage de températures | 300°C à 320°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10032941
|
Macherey-Nagel™
723308.50 |
0,32 mm | 50 m | 0,5 μm |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10338641
|
Macherey-Nagel™
723052.25 |
0,25 mm | 25 m | 0,25 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10600922
|
Macherey-Nagel™
723052.50 |
0,25 mm | 50 m | 0,25 μm |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10134751
|
Macherey-Nagel™
723306.25 |
0,32 mm | 25 m | 0,25 μm |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
Permabond™ SE-30 | |
Colonne capillaire GC | |
300°C à 320°C | |
1 de chaque |
G2 | |
GC | |
Permabond™ SE-30 |