Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FFAP
Code produit. p-4522491 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
50 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0.32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
0.5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10704637
Marque: Thermo Scientific™ 260N130P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garde un bleeding faible, même à des températures élevées. Choisissez ces colonnes pour leur robustesse exceptionnelle en cas de séparations difficiles à analyser.
Bleeding faible même à des températures élevées. Choisissez les colonnes GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP pour leur robustesse exceptionnelle en cas de séparations difficiles à analyser.
Conçues spécialement pour l’analyse FFAP :
  • Phase polaire, polyéthylène glycol modifié au TPA
  • Phase FFAP liée
  • Qualité testée pour l’analyse de composés acides
  • Équivaut aux phases USP G25 et G35
  • Qualité et reproductibilité excellentes
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations difficiles à analyser
  • Performances fiables et reproductibles
Utilisation recommandée :
  • Acides
  • Analyse FFAP
  • Alcools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 240/250°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-FFAP
Type d’USP G25, G35
À utiliser avec (application) Analyse des composés acides, GC pour l’analyse des composés acides
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Polaire
Description 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm