Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Hypersil™ ODS (C18) Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
416.39€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11533181
|
Thermo Scientific™
30105-024006 |
4 mm | 20 mm | 5 μm |
416.39€
4 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11503181
|
Thermo Scientific™
30105-014006 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
416.39€
4 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11523181
|
Thermo Scientific™
30105-022106 |
2,1mm | 20 mm | 5 μm |
416.39€
4 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Spécification
C18 |