Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC Nucleosil™ 300-5 Standard C18
Marque:  Macherey-Nagel™ 721608.40
Code produit. 12768122
  • 175.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
6,5 %
5 μm
300Å
4 mm
Acétonitrile/eau
Silice
Pré-colonne
HPLC
Oui
Oui
2 à 8
8 mm
Pré-colonnes HPLC CC
NUCLEOSIL™ Standard C18
Acétonitrile/eau
Octadécyl
HPLC
Sphérique
Hydrophobe
L1