Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires GC OPTIMA™ 624
Recommandée pour les analyses environnementales. Les colonnes capillaires GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 sont des colonnes de phase polaire moyenne à haute performance de 6 % de cyanopropyl-phényle et 94 % de diméthylpolysiloxane à utiliser en chromatographie en phase gazeuse. Disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et épaisseurs de film.
590.00€ - 1125.00€
Spécification
Phase stationnaire | Optima™ 624 |
---|---|
Type d’USP | G43 |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | GC |
Plage de températures | 280°C à 300°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||
10209891
|
Macherey-Nagel™
726787.30 |
30 m | 1,8 μm | 0,32 mm | 0,5 mm |
650.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10795952
|
Macherey-Nagel™
726785.60 |
60 m | 1,4 μm | 0,25 mm | 0,4 mm |
1020.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10441092
|
Macherey-Nagel™
726785.30 |
30 m | 1,4 μm | 0,25 mm | 0,4 mm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10506541
|
Macherey-Nagel™
726787.50 |
50 m | 1,8 μm | 0,32 mm | 0,5 mm |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10506701
|
Macherey-Nagel™
726787.60 |
60 m | 1,8 μm | 0,32 mm | 0,5 mm |
1125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Phase polaire moyenne composée de 6 % de cyanopropyl-phényl / 94 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse.
- Recommandée pour les analyses environnementales
- Phases similaires : HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
- Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
- Température maximale de 280°C pour un fonctionnement isotherme, 300°C pour des isothermes courts dans un programme de température
Specifications
Optima™ 624 | |
Colonne capillaire GC | |
280°C à 300°C |
G43 | |
GC | |
1/boîte |