Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques 96 puits Nunc™ MicroWell™, à code-barres
Pour des résultats fiables, optez pour les microplaques 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™, optimisées pour les instruments robotisés, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides.
Marque:  Thermo Scientific™ 260844
286.68 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10575021
  • 430.00€ / 180 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Obtenez des résultats cohérents et fiables avec les microplaques Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 puits. Avec de multiples modifications de surface, ces plaques sont idéales pour les dosages cellulaires ainsi que pour les dosages biochimiques. Leur forme à fond plat est adaptée aux mesures microscopiques et optiques. Disponibles soit avec jupe à bride haute soit avec baguette de pression à bride basse, les plaques sont optimisées pour une gamme de robotique, de lecteurs automatisés et de systèmes de manipulation de liquides.
  • Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
  • Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
  • Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
  • Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
  • Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Code-barres inclus
Étalon
Plaque 96 puits, non traitée, transparente, sans couvercle, non stérile, avec code-barres (10 / paquet, 180 / boîte)
10 Paquets
Transparent
Bride haute
96
Non traité
180
180 / carton
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Sans couvercle
8 × 12
Nunc™
Microplaque
PS
Non stérile
Plat
10
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot183717 Type de certificatCertificat de conformité Date15/01/2025 Catalog Number260844
Numéro de lot180265 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number260844
Numéro de lot167706 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number260844
Numéro de lot182095 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number260844
Numéro de lot168275 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number260844
Nom du produit
Thermo Scientific™ Microplaques 96 puits Nunc™ MicroWell™, à code-barres > Plaque 96 puits de type F, non traitée, transparente, sans couvercle, non stérile
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.